464481
2-Octyl-1-dodecanol
97%
Synonyme(s) :
Octyldodecanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
Pf
−1-1 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
Clé InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter