Principaux documents
68240
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol - stearyl alcohol mixture
Synonyme(s) :
Alcohol cetylis et stearylicus
500 G
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Catégories apparentées
Description générale
Cetearyl alcohol is a combination of cetyl and stearyl fatty alcohols. It acts as an emulsion stabilizer, foam stabilizer, opacifying agent, and viscosity-increasing ingredient in both aqueous and nonaqueous solutions.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Transdermal delivery of Nigella sativa oil for topical application in 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene-induced atopic dermatitis in rats
Chawla R and Chauhan A
Journal of PharmaSciTech, 6, 51-59 (2016)
Simple and rapid analytical method for the simultaneous determination of cetrimonium chloride and alkyl alcohols in hair conditioners
Terol A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 32(1), 65-72 (2010)