Key Documents
46261
Sigma-Aldrich
Ferrocenecarboxaldehyde
purum, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10FeO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
purum
Pureté
≥98.0%
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
Clé InChI
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par