204358
Sand, white quartz
≥99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.995% trace metals basis
Forme
powder
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.