16254
Thymol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol, 5-méthyl-2-isopropylphénol
48,50 €
About This Item
48,50 €
Produits recommandés
Agence
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 64 °C)
Essai
99-101%
Forme
solid
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Impuretés
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
pb
232 °C (lit.)
Pf
48-51 °C (lit.)
48-51 °C
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells