Principaux documents
340529
Sigma-Aldrich
(4S,5R)-(−)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
5 G
70,70 €
70,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
70,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]25/D −168°, c = 2 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
121-123 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1NC(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m0/s1
Clé InChI
PPIBJOQGAJBQDF-CBAPKCEASA-N
Application
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone may be used to synthesize (4S,5R)-N-tert-butyloxycarbonyl)-4-methyl-5-carboxy-2-oxazolidinone[1] and (+)-pumiliotoxin B.[2]
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a review, see Aldrichimica Acta.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Efficient Total Syntheses of Pumiliotoxins A and B. Applications of Iodide-Promoted Iminium Ion- Alkyne Cyclizations in Alkaloid Construction.
Lin N-H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(38), 9062-9072 (1996)
Antibody catalysis of peptidyl-prolyl cis-trans isomerization in the folding of RNase T1.
Ma L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(13), 7251-7256 (1998)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)