Key Documents
452688
Sigma-Aldrich
Isopropylxanthic disulfide
95%
Synonyme(s) :
O,O-Diisopropyl dithiobis(thioformate)
About This Item
Formule linéaire :
[-SC(=S)OCH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
54-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C