Principaux documents
S109053
TRI-P-TOLYL-METHANOL
AldrichCPR
S109053-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S109053-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.42
Numéro MDL:
110,00 €