Principaux documents
422479
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
98%
Synonyme(s) :
2-(2-Hydroxy-3-tert -butyl-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(3-tert -Butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert -butyl-p -cresol, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-[5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl]-4-methyl-6-(tert -butyl)phenol
50 G
81,80 €
81,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
81,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
81,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
144-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
Clé InChI
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol (UV-326) is a benzotriazole based UV absorber that can be used in the photostabilization of industrial materials. It can absorb the harmful UV radiation for the wavelength of about 290 nm.[1][2][3]
Application
UV absorber
UV-326 can potentially be used as a UV light filter in cosmetics and sunscreens. It may also be used as a corrosion inhibitor for the protection of building materials and automobiles.[4][5]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
C Redbrake et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 231(4), 238-241 (1993-04-01)
We investigated the kind of reactions that occur after injection of a PMMA lens powder into the back skin of rabbit. The lens powder was suspended in NaCl and incomplete Freund's adjuvant to reinforce the immunological reaction. The ELISA test
D V Spyropoulos
Food additives and contaminants, 15(3), 362-369 (1998-07-17)
The stability of five additives used in the manufacture of plastics materials intended to be in contact with foodstuffs was tested in two EU aqueous food simulants (3% acidic acid and 15% ethanol), in olive oil and in two alternative
Occurrence and removal of benzotriazoles and ultraviolet filters in a municipal wastewater treatment plant
Liu Y, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 165(9), 225-232 (2012)
Determination of benzotriazole and benzophenone UV filters in sediment and sewage sludge
Zhang Z, et al.
Environmental Science & Technology, 45(9), 3909-3916 (2011)
Behaviour of nanoparticle (ultrafine) titanium dioxide pigments and stabilisers on the photooxidative stability of water based acrylic and isocyanate based acrylic coatings
Allen NS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 78(3), 467-478 (2002)