233587
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
98%
Synonyme(s) :
5-tert-Butyl-m-xylene, sym.-tert-Butyl-m-xylene
51,10 €
About This Item
51,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
205-206 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter