406708
Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn 440
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 440
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO.CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3.C3H9NO.C3H8O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;1-3(4)2-5;1-3(5)2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3,5H,2,4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
MKZVOAOIODOCTL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter