Documents
450359
Sigma-Aldrich
N-Boc-aniline
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl-N-phenylcarbamate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
133-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Directed ortho lithiation of phenylcarbamic acid 1, 1-dimethylethyl ester (N-BOC-aniline). Revision and improvements.
Stanetty P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(25), 6833-6837 (1992)
SNAr reactions of benzaldimines: a concise synthesis of substituted phenanthridines.
Reuter DC, et al.
Tetrahedron Letters, 35(28), 4899-4902 (1994)
Novel practical deprotection of N-Boc compounds using fluorinated alcohols.
Choy J, et al.
Synthetic Communications, 38(21), 3840-3853 (2008)
Catalyst-free water-mediated N-Boc deprotection.
Wang G, et al.
Tetrahedron Letters, 50(13), 1438-1440 (2009)
Total synthesis of the polycyclic fungal metabolite (+/-)-communesin F.
Peng Liu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(11), 2000-2003 (2010-02-23)