447609
Hexamethyldigermanium(IV)
technical grade
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2,2-Hexamethyldigermane, Hexamethyldigermane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: germanium
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
137-138 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Ge](C)(C)[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Ge2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
HLEHOFVKHRHBQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To synthesize digermanylated N-heterocycle compounds.
- For the C–H germylation of nonterminal alkenes and aryl iodides.
- To synthesize Ge Nanowires, Ge composites with other metals using low pressure chemical vapor deposition(LPCVD).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup