424838
Triphenylgermanium hydride
Synonyme(s) :
Triphenylgermane, Triphenylgermanyl hydride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
solid
Pertinence de la réaction
core: germanium
reagent type: reductant
Pf
40-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)[GeH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Ge/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clé InChI
NXHORDQDUDIXOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable