445185
2-(Fmoc-amino)ethanol
97%
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, N-Fmoc-ethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
144-147 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Fmoc
ester
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
Clé InChI
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable