Principaux documents
160504
Sigma-Aldrich
9-Fluorenemethanol
99%
Synonyme(s) :
9-(Hydroxymethyl)fluorene, 9-Fluorenylmethanol
10 G
27,10 €
50 G
129,00 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
27,10 €
50 G
129,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.24
Beilstein:
2330017
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
105-107 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Clé InChI
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Vibrational spectroscopy of jet-cooled 9-fluorenemethanol and its clusters 9-fluorenemethanol-H2O, 9-fluorenemethanol-CH3OH, 9-fluorenemethanol-C2H5OH and 9-fluorenemethanol-C3H7OH has been studied by IR-UV double-resonance method.[1] Electropolymerization of 9-fluorenemethanol in boron trifluoride diethyl etherate leads to low-potential electrodeposition of semiconducting poly(9-fluorenemethanol) (PFMO) film.[2]
Application
9-Fluorenemethanol, N-protecting reagent[3], was used in the peptide syntheses.[4][5] 9-Fluorenemethanol was also used in the synthesis of deoxynucleoside 9-fluorenemethyl phosphorodithioates.[6]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Low-potential electrosynthesis of novel electroactive poly (9-fluorenemethanol) and its electrochromic and blue-light-emitting properties.
Zhang S, et al.
Electrochimica Acta, 90, 452-460 (2013)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6421-6421 (1992)
2'-Deoxynucleoside Dithiophosphates: Synthesis and Biological Studies1.
Seeberger PH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(5), 1472-1478 (1995)
Synthesis, 119-119 (1990)
Francesca Cicogna et al.
Polymers, 12(9) (2020-09-04)
End functionalized polylactides are prepared by ring opening polymerization of L-lactide in the presence of stannous octoate (Sn(Oct)2). Three chromophores, 9H-carbazol-ethanol (CA), 9-fluorenyl-methanol (FM), and 2-(4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylphenylamino)ethanol (Disperse Red 13, DR), are for the first time used as co-initiators in the