Documents
74291
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethyl bromide
≥95.0% (AT)
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(2-bromoethyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (AT)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
Clé InChI
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable