Documents
444413
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Activité optique
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
208 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
Clé InChI
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Application
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids. Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines. Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)