Principaux documents
469513
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, N-Boc-L-alaninol, Boc-L-alaninol
5 G
51,50 €
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
51,50 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Beilstein:
3648840
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Pf
59-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
Clé InChI
PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable