Principaux documents
186708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
96%
Synonyme(s) :
L-Valinol
1 G
53,30 €
5 G
68,70 €
25 G
283,00 €
53,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
53,30 €
5 G
68,70 €
25 G
283,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Beilstein:
1719137
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Activité optique
[α]25/D +10°, c = 10 in H2O
Pureté optique
ee: 95% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4548 (lit.)
pb
81 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
30-32 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Catégories apparentées
Application
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol can be used to prepare:
  • Imines and oxazolines by reacting with aldehydes and nitriles, respectively.[1][2]
  • Chiral oxazoline derived multidentate ligands containing cyclophosphazene moiety.[3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 34, 2015-2015 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 192-192 (1989)
Carla Fernandes et al.
Chirality, 29(8), 430-442 (2017-06-14)
Six chiral derivatives of xanthones (CDXs) were covalently bonded to silica, yielding the corresponding xanthonic chiral stationary phases (XCSPs). The new XCSPs were packed into stainless-steel columns with 150 x 4.6 mm i.d. Moreover, the greening of the chromatographic analysis
Enantioselective palladium catalysed allylic substitution with thienyl oxazoline ligands
Frost CG and Williams JMJ
Tetrahedron Letters, 34(12), 2015-2018 (1993)
Asymmetric synthesis of alpha-substituted o-methoxybenzyl alcohols via stereoselective additions to kinetically resolved o-anisaldehyde (tricarbonyl) chromium
Davies SG and Goodfellow CL
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1, 192-194 (1989)