Principaux documents
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.18
Beilstein:
1099836
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clé InChI
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
Application
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta .[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)