Principaux documents
715522
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
97%
100 MG
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
112,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
Pf
48-53 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3