Principaux documents
431893
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Synonyme(s) :
(S)-1,1′-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate), (S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3C10H6-)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.45
Beilstein:
3579131
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]21/D +148°, c = 1 in chloroform
Pf
83-85 °C (lit.)
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
Clé InChI
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as an intermediate in the preparation of chiral phosphine ligands[1] for asymmetric synthesis.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1945-1945 (1993)
Acta Chemica Scandinavica, 50, 259-259 (1996)