Principaux documents
414980
Sigma-Aldrich
Sulfur
powder, 99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sulfur powder
50 G
129,00 €
250 G
289,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
129,00 €
250 G
289,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141912
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
8.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
450 °F
Résistivité
2E23 μΩ-cm, 20°C
pb
444.7 °C (lit.)
Pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Densité
2.07 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[S]
InChI
1S/S
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfur can be used as a precursor in the sulfurization of molybdenum (Mo) for the preparation of molybdenum disulfide.[1][2] It can also be used in the formation of a polymeric electrolyte for lithium-sulfur batteries.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Effect of different precursors on CVD growth of molybdenum disulfide
Singh A, et al.
Journal of alloys and compounds, 782, 772-779 (2019)
Tuning the morphology and chemical composition of MoS 2 nanostructures
Radovsky G
Journal of materials science & technology, 54(10), 7768-7779 (2019)
Controlling Structural Anisotropy of Anisotropic 2D Layers in Pseudo-1D/2D Material Heterojunctions
Chen B, et al.
Advanced Materials, 29(34), 1701201-1701201 (2017)
Chemoselective peptide ligation-desulfurization at aspartate.
Robert E Thompson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(37), 9723-9727 (2013-07-31)
Yu Kobayashi et al.
ACS nano, 9(4), 4056-4063 (2015-03-27)
Atomic-layer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have attracted appreciable interest due to their tunable band gap, spin-valley physics, and potential device applications. However, the quality of TMDC samples available still poses serious problems, such as inhomogeneous lattice strain, charge doping, and
Contenu apparenté
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is a list of particle sizes for D50 and D90 available?
    1 answer
    1. The particle size distribution for this product has not been determined.
      Helpful?
  4. Provide a list of particle sizes D50 and D90.
    1 answer
    1. The particle size distribution is not determined for this product.