Principaux documents
431141
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
98% dry basis
Synonyme(s) :
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3-2-(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.13
Beilstein:
2844022
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98% dry basis
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
≤4.0% Water (Karl Fischer)
Pf
157-160 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-1-2-4(6(5)12)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
UNLVJVQEDSDPIN-UHFFFAOYSA-N
Application
A useful intermediate for the syntheses of antimicrobial benzoisothiazolones and dithiobis(benzamides).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
European Journal of Medicinal Chemistry, 29, 743-743 (1994)