Principaux documents
282073
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
98%
25 G
79,20 €
79,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
79,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4N4O2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.09 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
79,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
182 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Nc1n[nH]c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C3H4N4O2.H2O/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3;/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7);1H2
Clé InChI
AGJCUQSNRFXRDU-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) has been used in the synthesis of new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)] solvents[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cheng-Yong Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(11), 3576-3586 (2004-03-18)
An effective solvothermal procedure has been developed to synthesize the new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)].solvents, using either 3-amino-1,2,4-triazole (AmTAZ) or 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) and a choice of several Zn(II) salts as starting materials. The three-dimensional structure displays open-ended, hollow nanotubular
Questions
  1. Solubility of 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
    1 answer
    1. The solubility of this product is not determined. However, various sources state the product can be solubilized in water. The exact concentration is not determined.