N818
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
Synonyme(s) :
NTCDA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Propriétés du semi-conducteur
N-type (mobility=0.003 cm2/V·s)
Chaîne SMILES
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
Clé InChI
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.