424749
trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
99%
77,00 €
About This Item
77,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
63-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\C)[N+]([O-])=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
Clé InChI
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable