421685
(S)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol
98%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalaninol, Boc-L-phenylalaninol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −27°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
94-96 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
Clé InChI
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable