G4875
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus niger
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Pf
190-194 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Clé InChI
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Application
- as a standard to quantify and express chitin content as glucosamine equivalents.
- to stimulate cells with glucose in the presence of glucosamine
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable