Principaux documents
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
Synonyme(s) :
1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-Dimethylaminobutanal diethyl acetal, N,N-Dimethyl-4-aminobutanal diethyl acetal
5 G
94,70 €
25 G
418,00 €
94,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
94,70 €
25 G
418,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
157.8 °F
Point d'éclair (°C)
69.9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter