Principaux documents
421642
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinone
99%
5 G
126,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
126,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
Pf
104-106 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c1-9(14)13-11(8-16-12(13)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
YMVGXIZVSPMNPD-NSHDSACASA-N
Application
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)