Principaux documents
411884
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d
99 atom % D
Synonyme(s) :
(Ethynyl-d)benzene
5 G
666,00 €
666,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
666,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C≡CD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.14
Beilstein:
2038975
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
666,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
Clé InChI
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)