154393
4-Acetylbenzonitrile
99%
Synonyme(s) :
4′-Cyanoacetophenone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 18
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
56-59 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3