405426
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine
98%
Synonyme(s) :
α,α′-Dibromo-2,6-lutidine, 1,6-Bis(bromomethyl)pyridine, 2,6-Di(bromomethyl)pyridine
53,10 €
About This Item
53,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
85-87 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H7Br2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
Clé InChI
QUTSYCOAZVHGGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- a new pyridine-pyrazole derivative, 2,6-bis(3,5-diphenylpyrazol-1-ylmethyl)pyridine[3]
- a large macrocyclic ligand, N(1),N(7)-pyridine-2,6-dimethyl-N(2),N(6)-bis(6-(3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanamido)pyridin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide dibromide[4]
- small-ring, potentially tridentate Se(2)N(pyridyl)-donor macrocycles[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable