154369
2,6-Pyridinedimethanol
98%
Synonyme(s) :
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
37,60 €
About This Item
37,60 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
112-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-3,9-10H,4-5H2
Clé InChI
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3