491047
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
98%
Synonyme(s) :
(2-Pyridyl)methyl bromide hydrobromide, 2-Bromomethylpyridine monohydrobromide, 2-Picolyl bromide-hydrobromide
44,30 €
About This Item
44,30 €
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
149-152 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Br[H].BrCc1ccccn1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2;1H
Clé InChI
JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-[1-(pyridin-2-ylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]pyridine[2]
- 2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
- 8-methyl-2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
- trans-4-(4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)styryl)benzonitrile[4]
- 2-[N-(2-aminoethanethiol) methyl]-pyridine[5]
- 2-[N-(ethylenediamino)-methyl]-pyridine[5]
- 3-(carboxymethyl)-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
- 3-[(S)-1-carboxy-2-methylpropyl]-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges