Principaux documents
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(bromomethyl)biphenyl
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
1 G
71,40 €
5 G
172,00 €
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
71,40 €
5 G
172,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.05
Beilstein:
2444585
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
170-173 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable