Principaux documents
404659
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dichloride
98%
Synonyme(s) :
Bis(acetylacetonato)dichlorotin, Dichlorotin bis(acetylacetonate)
5 G
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
111,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
flakes
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: tin
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Cl)(Cl)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;
Clé InChI
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves