Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 79,30 € |
50 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 291,00 € |
A propos de cet article
Formule linéaire :
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-861-9
NACRES:
NA.23
79,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
90%
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI key
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur | description NIST® RM 8988, powder, particle size distribution | description nanowires, diam. × L ~100 nm × 10 μm |
| assay 90% | assay ≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0-100.5% (cerimetric) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form nanowires |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| reaction suitability core: titanium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe