345172
Tin(IV) acetate
Synonyme(s) :
Stannic Acetate, Tetraacetoxytin, Tin(4+) Diethanoate, Tin(4+) tetraacetate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
Sn, 31.4-35.5% gravimetric
Pertinence de la réaction
core: tin
Pf
232-233 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Sn](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Sn/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a reducing agent to synthesize silver nanoparticles for conductive inks for printed electronics.
- As a precursor to prepare tin oxide nanopowder for gas sensors.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable