Principaux documents
394440
Sigma-Aldrich
Hydrazine monohydrobromide
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NNH2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Pf
87-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br.NN
InChI
1S/BrH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
Clé InChI
DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hydrazine monohydrobromide (hydrazinium bromide) is a hydrobromide salt of hydrazine. It has been prepared by adding aqueous hydrobromic acid to aqueous hydrazine.[1] Its crystal structure has been investigated.[2] It participates in the synthesis of 2-(2′-furoyl)-4(5)-(2′-furanyl)-1H-imidazole (FFI).[3] It is formed as an intermediate during the formation of phosphaminimides from hydrazide derivatives.[4] The fumes from the pyrolysis of hydrazine monohydrobromide soldering flux have been reported to cause dermatitis.[5]
Application
Hydrazine monohydrobromide (hydrazinium bromide) may be used in the synthesis of bromostannates and bromostannites by reacting with tin bromide[6] and also in soldering flux.[5]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Hydrazinium bromide as a solvent.
Seward RP
The Journal of Physical Chemistry, 66(6), 1125-1127 (1962)
The crystal structure of hydrazinium bromide, N2H5Br.
Sakurai K and Tomiie Y
Acta Crystallographica, 5(2), 289-289 (1952)
PN compounds 28. Phosphaminimides 3. 4-nitrobenzylation of phosphinyl-1, 1-dimethyl hydrazides and formation of a unique hydrazinium inner salt.
Cates LA and Li VS
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 29(2-4), 249-255 (1987)
Protection of workers against dermatitis on exposure to hydrazine hydrobromide soldering flux.
Cook WA
International Archives of Occupational and Environmental Health, 13(6), 616-618 (1955)
A Facile Synthesis of an Advanced Glycosylation Endproduct 2-(2'-furoyl)-4 (5)-(2'-furanyl)-1 H-imidazole.
Rho T, et al
Synthetic Communications, 27(24), 4315-4318 (1997)