Principaux documents
433632
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Hydrazine, Nitrogen hydride
100 ML
87,90 €
800 ML
198,00 €
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
87,90 €
800 ML
198,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.05
Beilstein:
878137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.886 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydrazine
Chaîne SMILES 
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Hydrazine promotes the cation exchange reaction for fast doping Cu ions into ZnSe nanocrystals.[1]
Application
Hydrazine solution may be employed for the following studies:
  • As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.[2]
  • Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.[2]
  • As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).[3]
  • As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.[4]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and characterization of reduced transition metal oxides and nanophase metals with hydrazine in aqueous solution.
Gui Z, et al.
Materials Research Bulletin, 38(1), 169-176 (2003)
Haibao Shao et al.
Journal of fluorescence, 25(2), 305-310 (2015-01-22)
Controllable doping is an effective way of tuning the properties of semiconductor nanocrystals (NCs). In this work, a simple strategy of fast doping Cu ions into ZnSe NCs under ambient conditions was proposed. The principle of doping is based on
Effects of NaOH addition on performance of the direct hydrazine fuel cell.
Yin WX, et al.
Journal of Power Sources, 182(2), 520-523 (2008)
Tomasz Kruk et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 128, 17-22 (2015-02-28)
Metallic monodisperse copper nanoparticles at a relatively high concentration (300 ppm CuNPs) have been synthesized by the reduction of copper salt with hydrazine in the aqueous SDS solution. The average particles size and the distribution size were characterized by Dynamic
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including