751855
Hydrazine solution
1 M in acetonitrile
Synonyme(s) :
Hydrazine, Nitrogen hydride
408,00 €
About This Item
408,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 M in acetonitrile
Indice de réfraction
n20/D 1.348
Densité
0.779 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydrazine
Chaîne SMILES
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)