Principaux documents
374407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorostyrene
99%, contains 0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
2-Ethenyl-1,3-difluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
liquid
Contient
0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
59 °C/51 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(F)c1C=C
InChI
1S/C8H6F2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
Clé InChI
SFHOANYKPCNYMB-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup