Documents
371998
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
99%
Synonyme(s) :
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.373 (lit.)
Point d'ébullition
124 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
Clé InChI
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.