Principaux documents
154466
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxystyrene
technical grade, contains 1% hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Vinylveratrole
5 G
155,00 €
10 G
286,00 €
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
155,00 €
10 G
286,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
1% hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
pb
120-125 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C=C)cc1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
Clé InChI
NJXYTXADXSRFTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Characteristic Scent from the Tahitian Liverwort, Cyathodium foetidissimum.: The study discusses the unique scent compounds identified in the Tahitian liverwort, with a mention of 3,4-Dimethoxystyrene as a component. The research highlights the significance of such compounds in the field of biochemistry and their potential applications in various biochemical processes (Sakurai et al., 2018).
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Simrone K Gill et al.
Acta biomaterialia, 63, 326-335 (2017-09-12)
Nature provides many interesting examples of adhesive strategies. Of particular note, the protein glue secreted by marine mussels delivers high adhesion in wet and dynamic environments owing to existence of catechol moieties. As such, this study focuses on denture fixatives