Principaux documents
369756
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-oxazoline
99%
Synonyme(s) :
2-Phenyl-1,3-oxazoline, 2-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 2-Phenyl-4,5-dihydrooxazole, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
25 G
164,00 €
100 G
355,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
164,00 €
100 G
355,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.567 (lit.)
pb
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
12 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
C1CN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
ZXTHWIZHGLNEPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
One-pot synthesis of 2-phenyl-2-oxazoline-containing quasi-diblock copoly (2-oxazoline) s under microwave irradiation.
Hoogenboom R, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(3), 416-422 (2007)
Microwave Accelerated Polymerization of 2-Phenyl-2-oxazoline.
Sinnwell S and Ritter H.
Macromolecular Rapid Communications, 26(3), 160-163 (2005)
Robert A Gossage et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (23)(23), 3115-3122 (2008-06-04)
The treatment of cold ( approximately 3 degrees C) methanolic solutions of Li(2)PdCl(4) with two equivalents of 2-phenyl-2-oxazoline (Phox) results in the isolation of [PdCl(2)(Phox)(2)] (3). This complex undergoes remarkably slow isomerisation (CHCl(3)-d) at room temperature to a corresponding thermodynamic
Ignacio Del Río et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 1), m103-m104 (2008-01-01)
The title material, [Zn(C(5)H(7)O(2))(2)(C(9)H(9)NO)], was synthesized by the treatment of bis-(acetyl-acetonato)zinc(II) monohydrate with 2-phenyl-2-oxazoline. The Zn atom is coordinated by two chelating acetyl-acetonate groups and one oxazoline ligand in the apical position of a slightly distorted square-pyramidal metal-ligand geometry.
Andrew M Kelly et al.
Macromolecular rapid communications, 32(22), 1815-1819 (2011-09-21)
A 32-membered library of poly(2-oxazoline)-based hydrogels of the composition pEtOx(m) -pPhOx(n) -pPBO(q) (m/n = 150/0, 100/50, 50/100, and 0/150; q = 1.5-30) was prepared from 2-ethyl- (EtOx), 2-phenyl-2-oxazoline (PhOx), and phenylene-1,3-bis-(2-oxazoline) (PBO). The polymerizations were performed from ground monomer mixtures