444332
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
97%, contains ~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
Synonyme(s) :
2-(N -tert -Butylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert -Butylamino)ethyl methacrylate, N -tert -Butylaminoethyl methacrylate, t-Butylaminoethyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8(2)9(12)13-7-6-11-10(3,4)5/h11H,1,6-7H2,2-5H3
Clé InChI
BEWCNXNIQCLWHP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup