Principaux documents
799645
Sigma-Aldrich
2-n-Propyl-2-oxazoline
Synonyme(s) :
2-Propyl-2-oxazoline, 4,5-Dihydro-2-propyloxazole, NSC 122378
5 G
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
156,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Beilstein:
1071572
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC1=NCCO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
GXCJLVVUIVSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C
Kohei Sano et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(9), 1380-1385 (2017-04-15)
Brachytherapy is a type of radiotherapy wherein titanium capsules containing therapeutic radioisotopes are implanted within tumor tissues, enabling high-dose radioirradiation to tumor tissues around the seeds. Although marked therapeutic effects have been demonstrated, brachytherapy needs a complicated implantation technique under
Articles
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.